Documentos Principais
379441
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
98-100 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cnn(c1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-2-17-12(16)10-8-14-15(11(10)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2,13H2,1H3
chave InChI
AYJIUOZKKTUKKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate is a heterocyclic building block.
Aplicação
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate may be used as internal standard for the GC-MS determination of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
X Deng et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 43(1), 73-77 (2000-11-25)
A simple, rapid and reliable method was developed to determine the concentration of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1 H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate was used as internal standard (IS) and liquid-liquid extraction using ethyl ether as