Documentos Principais
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenone
95%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 230,00
25 G
R$ 544,00
R$ 230,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 230,00
25 G
R$ 544,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Beilstein:
1102322
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 230,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.55 (lit.)
p.e.
159 °C/16 mmHg (lit.)
pf
23-27 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)