Documentos Principais
379131
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
purified by sublimation, 97%
Sinônimo(s):
Bis(cyclopentadienyl)magnesium
About This Item
Fórmula linear:
Mg(C5H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
154.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
purificado por
sublimation
adequação da reação
core: magnesium
pf
180 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)