379115
DCC
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DCC, 1.0 M in methylene chloride
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.247 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
chave InChI
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?