378704
Tropane
98%
Sinônimo(s):
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
167-169 °C (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@H]2CCC[C@@H]1CC2
InChI
1S/C8H15N/c1-9-7-3-2-4-8(9)6-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3/t7-,8+
chave InChI
XLRPYZSEQKXZAA-OCAPTIKFSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?