378151
Diglycolyl chloride
95%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiacetyl chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
84-87 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)COCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-3(7)1-9-2-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
GTZXSBQCNBNWPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?