Documentos
376442
Sigma-Aldrich
1,5-Hexadiene-3,4-diol, mixture of (±) and meso
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
125 °C/45 mmHg (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
chave InChI
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup