Documentos Principais
376310
Sigma-Aldrich
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol
96%
Sinônimo(s):
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)trimethylsilane, trans-3-(Trimethylsilyl)-2-propen-1-ol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.535,00
R$ 1.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.535,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.26
Beilstein:
1902497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
Impurezas
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
166-168 °C (lit.)
densidade
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
chave InChI
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is a 3-silyl allyl alcohol.
Aplicação
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is suitable for use in the preparation of 1-iodo-3-trimethylsilyl-2-propene, via mesylation followed by iodide displacement.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Minh Pham et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 741-744 (2007-12-22)
In the presence of indium metal, 3-iodo-2-[(trimethylsilyl)methyl]propene (1) reacts with sequentially added aldehydes to provide cis-2,6-disubstituted tetrahydropyrans in good yields. Evidence suggests that InI, formed upon aldehyde (R1CHO) allylation in aqueous media, acts as a promoter for the silyl-Prins reaction