375772
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
98%
Sinônimo(s):
N-Acetylindol-3-carboxaldehyde, NSC 61289
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)n1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8(14)12-6-9(7-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
chave InChI
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Reactant for preparation of homoallylic amines as antimicrobial agents
Reactant for preparation of pyrrole-based hydrazones as potential tuberculostatics
Reactant for synthesis of neoechinulin A and derivatives
Reactant for synthesis of substituted (Z)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-one and (Z)-(±)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-ol derivatives as potent thermal sensitizing agents
Reactant for preparation of RNA-specific live cell imaging probes E36, E144 and F22
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3