375691
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, mixture of syn and anti
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
128-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
chave InChI
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2