Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
192-193 °C/770 mmHg (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
chave InChI
IIFFFBSAXDNJHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup