Documentos Principais
374407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorostyrene
99%, contains 0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
2-Ethenyl-1,3-difluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
140.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
0.25% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
59 °C/51 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1C=C
InChI
1S/C8H6F2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
chave InChI
SFHOANYKPCNYMB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)