Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
p.e.
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
pf
11-14 °C (lit.)
densidade
1.365 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
chave InChI
RKIDDEGICSMIJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Acylation of benzene using different solid acid catalysts such as dodecatungstophosphoric acid (DTPA), DTPA/K-10 clay, K-10, Amberlite, Amberlyst-15, Indion-130, Filtrol-24 clay and sulfated zirconia.[2]
- Preparation of 1-(4-chlorobenzoyl)-2, 7-dimethoxynaphthalene.[3]
- Preparation of 4-chlorobenzoyl CoA, via reaction with CoA in KHCO3 buffer.[4]
- Preparation of 1-aryloxyacetyl-4-(4-chlorobenzoyl)-semicarbazides.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?