Documentos
374199
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
212.74
Beilstein:
1763921
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
pb
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidade
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
chave InChI
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4260-4268 (2009-05-22)
Anionic and cationic alkyl-chain effects on the self-aggregation of both neat and aqueous solutions of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonate salts ([C(n)H(2n+1)mim][C(m)H(2m+1)SO(3)]; n = 8, 10 or 12; m = 1 and n = 4 or 8; m = 4 or 8) have