Documentos Principais
374121
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-3-Bromocamphor-10-sulfonic acid hydrate
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.580,00
R$ 1.580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.580,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BrO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
311.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
pf
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
chave InChI
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)