37345
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate, O-(4-Oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)-N,N,N′,N′,-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TDBTU
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)\C(ON1N=Nc2ccccc2C1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C12H16N5O2.BF4/c1-15(2)12(16(3)4)19-17-11(18)9-7-5-6-8-10(9)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- coupling reagent in the synthesis of macrocyclic polyamine derivatives with various length of linkers[1]
- condensation reagent in the large-scale preparation of the hematoregulatory nonapeptide (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647)[2]
- coupling reagent for peptide synthesis which best suppresses racemization during fragment condensation[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)