373001
Poli(etilenoglicol)
average Mn 4,600, hydroxyl
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poli(etilenoglicol), average Mn 4,600
Formulário
flakes
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 4,400-4,800
average Mn 4,600
viscosidade
180 cSt(210 °F)
pf
57-61 °C (lit.)
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?