372773
Poly(ethylene oxide)
average MV 400,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Polyethylene oxide, PEO
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene oxide), average Mv 400,000 (nominal), powder
Formulário
powder
peso molecular
average Mv 400,000 (nominal)
contém
200-500 ppm BHT as inhibitor
viscosidade
2,250-4,500 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transição
Tm 65 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?