Ensaio
99%
p.e.
169-170 °C/22 mmHg (lit.)
pf
25 °C (lit.)
densidade
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)CC
InChI
1S/C16H26O/c1-7-15(3,4)12-9-10-14(17)13(11-12)16(5,6)8-2/h9-11,17H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
WMVJWKURWRGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)