372056
Oxazine 170 perchlorate
Dye content 95 %
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Dye content, 95%
pf
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
624 nm
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\c4ccccc4C3=Nc2cc1C
InChI
1S/C21H21N3O.ClHO4/c1-4-22-16-11-19-18(10-13(16)3)24-21-15-9-7-6-8-14(15)17(23-5-2)12-20(21)25-19;2-1(3,4)5/h6-12,22H,4-5H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/b23-17+;
chave InChI
YCGJPLISNURWCC-YFZNFVDXSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.