Documentos Principais
474215
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate
contains ≤150 ppm MEHQ as stabilizer
Sinônimo(s):
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl methacrylate
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.109,00
R$ 1.109,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.109,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)5CF3
Número CAS:
Peso molecular:
432.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.109,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Nível de qualidade
contém
≤150 ppm MEHQ as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.346 (lit.)
p.e.
92 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.496 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
chave InChI
CDXFIRXEAJABAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)