Product 371963 is a hexafluoropropene trimer. The potential isomer (hexafluorocyclopropane) content is not determined. So it is a mixture.
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
p.e.
110-115 °C (lit.)
densidade
1.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C3F6/c3*4-1(2(5)6)3(7,8)9
chave InChI
VJRSWIKVCUMTFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Is it mixture of isomers or only one isomer?
1 answer-