Documentos Principais
371270
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4C6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)C2CCCCC2=O
InChI
1S/C13H16O2/c1-15-11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14/h4-6,9,12H,2-3,7-8H2,1H3
chave InChI
KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is an aromatic ketone. It is a clear, colorless liquid. 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is reported to participate in the synthesis of 9-azamorphinan.[1]
Aplicação
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone may be used as starting reagent for the synthesis of octahydrophenanthrene, an important intermediate in the synthesis of morphinans.[2] It may be used in the synthesis of 2-methyl-5-phenyl morphan.[3]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 215-215 (1986)
Antitumor agents. 4. Cytotoxicity and in vitro activity of helenalin esters and related derivatives.
K H Lee et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(3), 299-301 (1973-03-01)
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 142-142 (1986)