Key Documents
370487
Sigma-Aldrich
2,2′-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) fluorophosphite
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H44FO2P
Número CAS:
Peso molecular:
486.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grau
technical grade
pf
201-203 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1c2cc(cc(c2OP(F)Oc3c1cc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Aplicação
Antioxidant
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)