Documentos Principais
370134
Sigma-Aldrich
3-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
255.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
chave InChI
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)