Documentos Principais
369705
Sigma-Aldrich
Poly(4-tert-butylstyrene)
average Mw 50,000-100,000
Sinônimo(s):
PTBS
Selecione um tamanho
10 G
R$ 541,00
R$ 541,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 541,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH[C6H4C(CH3)3]]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 541,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
peso molecular
average Mw 50,000-100,000
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
chave InChI
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)