Documentos Principais
369594
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)styrene
99%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
61 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
chave InChI
VGWWQZSCLBZOGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)