368512
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
98%
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethyl)umbelliferone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pKa
7.26
pf
178-180 °C (lit.)
fluorescência
λex 385 nm; λem 502 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
chave InChI
CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?