Documentos Principais
367915
Sigma-Aldrich
Diphenyl phosphoramidate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12NO3P
Número CAS:
Peso molecular:
249.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
148-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)