Documentos Principais
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
290.36
Beilstein:
3208922
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
pf
125-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
chave InChI
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)