216690
2,2,2-Triphenylacetophenone
98%
Sinônimo(s):
Benzopinacolone, Phenyl trityl ketone
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
182-184 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
chave InChI
CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?