Documentos Principais
367117
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromo-2-methyl-8-quinolinol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7Br2NO
Número CAS:
Peso molecular:
316.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
pf
126-130 °C (lit.)
InChI
1S/C10H7Br2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
chave InChI
BNACJQWJZKPAPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jakub Wantulok et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-02)
A new approach to the synthesis of selected quinolinecarbaldehydes with carbonyl groups located at C5 and/or in C7 positions is presented in this paper in conjunction with spectroscopic characterization of the products. The classical Reimer-Tiemann, Vilsmeier-Haack and Duff aldehyde synthesis