Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
93-95 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC2(c1ccccc1)c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H14O/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13,20H
chave InChI
UJPHBDAPVWFPTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?