Documentos Principais
366617
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) chloride
Sinônimo(s):
Vanadium tetrachloride
About This Item
Fórmula linear:
VCl4
Número CAS:
Peso molecular:
192.75
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
p.e.
154 °C (lit.)
pf
−28 °C (lit.)
solubilidade
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidade
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Shuhan Wang et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(27), 5883-5891 (2020-06-17)
It remains a great challenge to integrate effective photothermal therapeutic materials with upconversion nanoparticles (UCNPs) into one structure with small size. Herein, a new and simple method was developed to combine the luminescent UCNPs with vanadium disulfide (VS2) heterogeneously growing