366188
N-Benzylcinchoninium chloride
98%
Sinônimo(s):
9-Hydroxy-1-(phenylmethyl)cinchonanium chloride, BCNC
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +169°, c = 0.4 in H2O
pf
256 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26-,28?;/m0./s1
chave InChI
FCHYSBWCOKEPNQ-YGNISETGSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Enantioselective alkylation of malonic diester with alkyl halides
- Hydrolysis of enol esters
- Asymmetric 6π electrocyclization for synthesis of functionalized indolines
- Asymmetric Michael addition
- Alkylation of monosubstituted indolinones with alkylhalides
- Asymmetric destruction and kinetic resolution of 1-benzylated Reissert compounds
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)