366145
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
80 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
chave InChI
ABNQGNFVSFKJGI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?