Key Documents
365777
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(NO2)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
270.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
densidade
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
chave InChI
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
Aplicação
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride may be used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)