365203
Lithium p-toluenesulfinate
98%
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfinic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Impurezas
≤2% Li2CO3
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Li/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
MSUZXYWQEDRGFN-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?