Documentos Principais
365165
Sigma-Aldrich
L-lactato sódico
99%
Sinônimo(s):
Ácido L-lático, Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
112.06
Beilstein:
4567087
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −12°, c = 1 in H2O
pf
163-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(7), 2654-2657 (2009-03-20)
The inhibition of the beta-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with carboxylates such as the C1-C5 aliphatic carboxylates, oxalate, malonate, maleate, malate, pyruvate, lactate, citrate and some benzoates has been