Documentos Principais
364657
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CMgCl
Número CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3535403
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.931 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
Produtos recomendados
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)