Documentos Principais
364592
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
99.0 atom % 13C, <3 atom % 18O
Sinônimo(s):
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CO2
Número CAS:
Peso molecular:
45.00
Beilstein:
3087932
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
1.52 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.0 atom % 13C
<3 atom % 18O
Ensaio
99% (CP)
pf
−78 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
chave InChI
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Aplicação
Important basic building block for 13C labeled compounds.
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 290 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Produtos recomendados
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)