364533
Fluorotrimethylsilane
96%
Sinônimo(s):
Trimethylfluorosilane, Trimethylsilyl fluoride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pb
16 °C (lit.)
pf
−74 °C (lit.)
densidade
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)F
InChI
1S/C3H9FSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
CTIKAHQFRQTTAY-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves