Documentos Principais
364479
Sigma-Aldrich
5-Methyl-5-hexen-2-one
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.206,00
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.206,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
148-149 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h1,4-5H2,2-3H3
chave InChI
VBCIOOKAKHGVMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 41, 4633-4633 (1985)
Palladium-catalyzed synthesis of allylic tertiary amines from vinylic bromides, olefins, and secondary amines.
Patel BA and Heck RF.
The Journal of Organic Chemistry, 43(20), 3898-3903 (1978)
Convenient method for the synthesis of lineatin, a pheromone component of Trypodendron lineatum.
Baeckstroem P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(10), 3358-3362 (1991)