Documentos Principais
364231
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine 1-oxide
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5ClN4O
Número CAS:
Peso molecular:
160.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
185 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
InChI
1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
chave InChI
CFHPTZFRFWGDPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)