Documentos Principais
82658
Sigma-Aldrich
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate
suitable for fluorescence, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate hydrate
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 218,00
1 G
R$ 1.441,00
R$ 218,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 218,00
1 G
R$ 1.441,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H6Na4O12S4 · xH2O
Peso molecular:
610.43 (anhydrous basis)
Beilstein:
3646090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 218,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystals
Impurezas
≤15% water
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O12S4.4Na.H2O/c17-29(18,19)11-5-13(31(23,24)25)9-3-4-10-14(32(26,27)28)6-12(30(20,21)22)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10;;;;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
chave InChI
LZDOYGMJVXUZGD-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate has been used as a ligand or a crystallisation additive in facilitating protein−protein contacts through cation−π interactions.[1]
Outras notas
Fluorescent probe[2][3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
N. Kobayashi
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 918-918 (1988)
Protein camouflage: supramolecular anion recognition by ubiquitin
MalloN M, et al.
Chembiochem, 17(8), 774-783 (2016)
Bruno Mattei et al.
Chemistry and physics of lipids, 202, 28-37 (2016-12-04)
Detergents are widely used to solubilize and separate biomembrane components. It is therefore relevant to study and understand the mechanistic details underlying detergent-lipid interactions using biomimetic systems. Here, we have investigated in detail the process of membrane permeabilization and the
E. Koller
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 13-13 (1989)
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.