Documentos Principais
363790
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetoxybenzoate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(OC(C)=O)cc1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)