363545
2-(Methylsulfonyl)ethanol
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethyl methyl sulfone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pb
148-149 °C (lit.)
pf
31-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves