Documentos Principais
548065
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthaldehyde
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 98,00
R$ 98,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 98,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C10H6CHO
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 98,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
51-56 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-8H,1H3
chave InChI
WIAZTPUQHUFMQA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Methyl-1-naphthaldehyde can be prepared from 1-(bromomethyl)-2-methylnaphthalene.[1]
Aplicação
2-Methyl-1-naphthaldehyde may be used in the preparation of 2-methyl-1-naphthaldehyde tosylhydrazone.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carbene-carbene rearrangements.
Jones WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 826-835 (1973)
Dehydrogenation of amines. An approach to imines and aldehydes.
Trost BM and Liu GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4617-4620 (1981)