363057
6-O-Methylguanine
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-methoxypurine, 6-Methoxyguanine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
chave InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CDK2(1017) , MGMT(4255)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3