Documentos Principais
362468
Sigma-Aldrich
4-Nitrocinnamyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
127-128 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-6,11H,7H2/b2-1+
chave InChI
LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
4-Nitrocinnamyl alcohol is a substituted benzyl alcohol. 4-Nitrocinnamyl alcohol is reported to undergo chlorination with tosyl chloride (TsCl) to give 4-nitrocinnamyl chloride.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rui Ding et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(7), 5665-5673 (2011-07-05)
Treatment of substituted benzyl alcohols with tosyl chloride resulted in the formation of the corresponding chlorides, not the usual tosylates. A series of experiments demonstrated that it was possible to predict whether chlorination or tosylation would occur for substituted benzyl